2-Cloro-1-metilimidazol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H51867.MD
H51867.03
H51867.MDEA
82.1
EUR
H51867.MD
H51867.03
2-Cloro-1-metilimidazol ≥97%
2-Cloro-1-metilimidazol
Purity: 97+%
CAS No.: 253453-91-7
Molecular Formula: C4H5ClN2
Formula Weight: 116.55
Melting Point: -10°
MDL No.: MFCD02179531
Formula:
C₄H₅ClN₂ Pto. de fusión: –10 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02179531 Núm. CAS: 253453-91-7 |