Ioduro de 2-cloro-1-metilpiridinio ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A12820.14
A12820.22
A12820.36
A12820.14EA
52.3
EUR
A12820.14
A12820.22
A12820.36
Ioduro de 2-cloro-1-metilpiridinio ≥97%
Ioduro de 2-cloro-1-metilpiridinio
Purity: 97%
CAS No.: 14338-32-0
Molecular Formula: C6H7ClIN
Formula Weight: 255.49
Melting Point: ca 200° dec.
Beilstein Reference: 3572320
Merck Reference: 14,6301
MDL No.: MFCD00011984
Formula:
C₆H₇ClIN Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011984 Núm. CAS: 14338-32-0 EINECS: 238-288-7 Índice Merck: 14,6301 |