Ioduro de 2-cloro-1-metilpiridinio 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
189260250 189261000 189260050
ACRO189260250EA 63.2 EUR
ACRO189260250 ACRO189261000 ACRO189260050
Ioduro de 2-cloro-1-metilpiridinio 97%
Ioduro de 2-cloro-1-metilpiridinio
Formula: C₆H₇ClIN
MW: 255,49 g/mol
Pto. de fusión: 195…200 °C
Número MDL: MFCD00011984
Núm. CAS: 14338-32-0
EINECS: 238-288-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 195 to 200 °C
Titration Argentometric 96.0 to 104.0 %
Solubility light yellow
HPLC ≥97.5 %