Etilo 2-cloroacetoacetato 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A19810.22
A19810.36
A19810.22EA
45.5
EUR
A19810.22
A19810.36
Etilo 2-cloroacetoacetato 96%
Etilo 2-cloroacetoacetato
Purity: 96%
CAS No.: 609-15-4
Molecular Formula: C6H9ClO3
Formula Weight: 164.59
Flash Point: 82°(180°F)
Refractive Index: 1.4425
Melting Point:
Formula:
C₆H₉ClO₃ Pto. Ebullición: 200 °C Pto. de fusión: < –80 °C Densidad: 1,182 Pto. de inflamación: 54 °C (180 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009141 Núm. CAS: 609-15-4 EINECS: 210-180-4 UN: 3272 ADR: 3,III |