Metilo 2-cloroacetoacetato 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Cloroacetoacetato de metilo
179900100
179900500
ACRO179900100EA
106
EUR
ACRO179900100
ACRO179900500
Metilo 2-cloroacetoacetato 95%
Metilo 2-cloroacetoacetato
Formula:
C₅H₇ClO₃ MW: 150,56 g/mol Pto. Ebullición: 137 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –33 °C Densidad: 1,24 g/cm³ Pto. de inflamación: 72 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008757 Núm. CAS: 4755-81-1 EINECS: 225-286-6 UN: 2810 ADR: 6.1,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4455 to 1.4475 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |
HPLC | ≥97.5 % |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)