2-Cloro-4-iodo-3-metilpiridina 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Cloro-4-iodo-3-picolina
H50107.03
H50107.06
H50107.03EA
138
EUR
H50107.03
H50107.06
2-Cloro-4-iodo-3-metilpiridina 95%
2-Cloro-4-iodo-3-metilpiridina
Purity: 95%
CAS No.: 153034-88-9
Molecular Formula: C6H5ClIN
Formula Weight: 253.47
Melting Point: 106-107°
MDL No.: MFCD03095293
Formula:
C₆H₅ClIN Pto. de fusión: 106…107 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03095293 Núm. CAS: 153034-88-9 |