2-Cloro-6-metil-3-nitropiridina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Cloro-5-nitro-2-picolina, 6-Cloro-2-metil-5-nitropiridina, 2-Cloro-3-nitro-6-picolina
360830010 360830050
ACRO360830010EA 72.8 EUR
ACRO360830010 ACRO360830050
2-Cloro-6-metil-3-nitropiridina 98%
2-Cloro-6-metil-3-nitropiridina
Formula: C₆H₅ClN₂O₂
Pto. de fusión: 70…74 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03085820
Núm. CAS: 56057-19-3
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 74 °C
GC ≥97.5 %