2-Cloro-6-metil-5-nitropiridina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
360820010 360820050
ACRO360820010EA 35.9 EUR
ACRO360820010 ACRO360820050
2-Cloro-6-metil-5-nitropiridina 98%
2-Cloro-6-metil-5-nitropiridina
Formula: C₆H₅ClN₂O₂
Pto. de fusión: 54…58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234160
Núm. CAS: 22280-60-0
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light beige to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 58 °C
GC ≥97.5 %