Cloruro de 2-cloro-6-metilbenceno-1-sulfonilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L07629.06
L07629.03
L07629.06EA
295
EUR
L07629.06
L07629.03
Cloruro de 2-cloro-6-metilbenceno-1-sulfonilo ≥98%
Cloruro de 2-cloro-6-metilbenceno-1-sulfonilo
Purity: 98%
CAS No.: 25300-37-2
Molecular Formula: C7H6Cl2O2S
Formula Weight: 225.09
Refractive Index: 1.5810
Boiling Point: 132-134°/0.5mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00051767
Formula:
C₇H₆Cl₂O₂S Pto. Ebullición: 132…134 °C (0,5 mmHg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051767 Núm. CAS: 25300-37-2 UN: 3265 ADR: 8,II |