2-Clorobencimidazol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Cloro-1H-bencimidazol
A12193.06
A12193.14
A12193.22
A12193.06EA
76.1
EUR
A12193.06
A12193.14
A12193.22
2-Clorobencimidazol ≥97%
2-Clorobencimidazol
Purity: 97%
CAS No.: 4857-06-1
Molecular Formula: C7H5ClN2
Formula Weight: 152.58
Melting Point: ca 180-185°
Beilstein Reference: 116526
Formula:
C₇H₅ClN₂ Pto. de fusión: ∼ 180…185 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051944 Núm. CAS: 4857-06-1 EINECS: 225-453-3 |