Cloruro de 2-cloroetanosulfonilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Cloruro de (2-cloroetil)sulfonilo
A15377.30 A15377.09 A15377.18 A15377.22
A15377.30EA 745 EUR
A15377.30 A15377.09 A15377.18 A15377.22
Cloruro de 2-cloroetanosulfonilo ≥98%
Cloruro de 2-cloroetanosulfonilo
Purity: 98% CAS No.: 1622-32-8 Molecular Formula: C2H4Cl2O2S Formula Weight: 163.02 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4915 Boiling Point: 203° Beilstein Reference: 1751202 UN No.: 3390 MDL No.: MFCD00007461
Formula: C₂H₄Cl₂O₂S
Pto. Ebullición: 203 °C
Pto. de fusión: 3 °C
Densidad: 1,560
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Número MDL: MFCD00007461
Núm. CAS: 1622-32-8
EINECS: 216-594-1
ADR: 6.1,I