Cloruro de 2-cloroetanosulfonilo 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
404610250
404610050
ACRO404610250EA
86
EUR
ACRO404610250
ACRO404610050
Cloruro de 2-cloroetanosulfonilo 95%
Cloruro de 2-cloroetanosulfonilo
Formula:
C₂H₄Cl₂O₂S Pto. Ebullición: 78 °C (9 mmHg) Pto. de fusión: 3 °C Densidad: 1,55 g/cm³ Pto. de inflamación: 99 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007461 Núm. CAS: 1622-32-8 EINECS: 216-594-1 UN: 2927 ADR: 6.1,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to light brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4910 to 1.4940 (20°C, 589 nm) |
Titration Argentometric | ≥94 % (ex Cl) |