2-Cloroimidazol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H51863.MD
H51863.03
H51863.MDEA
104
EUR
H51863.MD
H51863.03
2-Cloroimidazol ≥97%
2-Cloroimidazol
Purity: 97%
CAS No.: 16265-04-6
Molecular Formula: C3H3ClN2
Formula Weight: 102.52
Melting Point: 165-166°
MDL No.: MFCD02179530
Formula:
C₃H₃ClN₂ Pto. de fusión: 165…166 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02179530 Núm. CAS: 16265-04-6 |