2-Clorotiobenzamida ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L11180.06
L11180.14
L11180.06EA
91.1
EUR
L11180.06
L11180.14
2-Clorotiobenzamida ≥97%
2-Clorotiobenzamida
Purity: 97%
CAS No.: 15717-17-6
Molecular Formula: C7H6ClNS
Formula Weight: 171.65
Melting Point: 63-66°
Beilstein Reference: 508511
Formula:
C₇H₆ClNS Pto. Ebullición: 316 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 63…66 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00040955 Núm. CAS: 15717-17-6 |