2-Ciano-3-metilpiridina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Ciano-3-picolina, 3-Metilpiridina-2-carbonitrilo, 2-Ciano-β-picolina
L19456.06 L19456.14 L19456.22
L19456.06EA 39.6 EUR
L19456.06 L19456.14 L19456.22
2-Ciano-3-metilpiridina ≥98%
2-Ciano-3-metilpiridina
Purity: 98% CAS No.: 20970-75-6 Molecular Formula: C7H6N2 Formula Weight: 118.14 Flash Point: 115°(239°F) Odour: Characteristic Boiling Point: 141°/38mm Beilstein Reference: 112001 MDL No.: MFCD00190585
Formula: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
Pto. Ebullición: 141 °C (38 mmHg)
Pto. de fusión: 84…87 °C
Pto. de inflamación: 115 °C (239 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00190585
Núm. CAS: 20970-75-6
EINECS: 244-131-3