2-Ciano-3-metilpiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Ciano-3-picolina, 3-Metilpiridina-2-carbonitrilo, 2-Ciano-β-picolina
C1410-25G C1410-5G
TCIAC1410-25GEA 50 EUR
TCIAC1410-25G TCIAC1410-5G
2-Ciano-3-metilpiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Ciano-3-metilpiridina
Formula: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
Pto. Ebullición: 142°C
Pto. de fusión: 87…90 °C
Número MDL: MFCD00190585
Núm. CAS: 20970-75-6
EINECS: 244-131-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 84.0 to 87.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency