2-Ciano-4-metilpiridina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L17148.03
L17148.06
AB180318.0001
L17148.03EA
78.4
EUR
L17148.03
L17148.06
ABCRAB180318.0001
2-Ciano-4-metilpiridina ≥98%
2-Ciano-4-metilpiridina
Purity: 98%
CAS No.: 1620-76-4
Molecular Formula: C7H6N2
Formula Weight: 118.14
Odour: Characteristic
Melting Point: 85-88°
Boiling Point: 145-148°/38mm
Beilstein Reference: 110753
MDL No.: MFCD00128868
Formula:
C₇H₆N₂ Pto. Ebullición: 145…148 °C (38 mmHg) Pto. de fusión: 85…88 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00128868 Núm. CAS: 1620-76-4 |