5-Nitro-2-furonitrilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Ciano-5-nitrofurano
L10486.06
L10486.14
L10486.06EA
89.4
EUR
L10486.06
L10486.14
5-Nitro-2-furonitrilo ≥97%
5-Nitro-2-furonitrilo
Purity: 97%
CAS No.: 59-82-5
Molecular Formula: C5H2N2O3
Formula Weight: 138.08
Melting Point: 61-64°
Beilstein Reference: 123933
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00082647
Formula:
C₅H₂N₂O₃ Pto. de fusión: 61…64 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00082647 Núm. CAS: 59-82-5 UN: 3439 ADR: 6.1,III |