2-Furonitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A12214.06
A12214.14
A12214.06EA
86.5
EUR
A12214.06
A12214.14
2-Furonitrilo ≥98%
2-Furonitrilo
Purity: 98+%
CAS No.: 617-90-3
Molecular Formula: C5H3NO
Formula Weight: 93.09
Flash Point: 35°(95°F)
Refractive Index: 1.4790
Odour: Recognizable
Boiling Point: 146-148°
Beilstein Reference: 107033
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00003223
Formula:
C₅H₃NO Pto. Ebullición: 146…148 °C Densidad: 1,062 Pto. de inflamación: 35 °C (95 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003223 Núm. CAS: 617-90-3 EINECS: 210-537-4 UN: 1993 ADR: 3,III |