2-Furonitrilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
170430050 170430250
ACRO170430050EA 82.1 EUR
ACRO170430050 ACRO170430250
2-Furonitrilo 99%
2-Furonitrilo
Formula: C₅H₃NO
Pto. Ebullición: 146 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,06 g/cm³
Pto. de inflamación: 35 °C
Número MDL: MFCD00003223
Núm. CAS: 617-90-3
EINECS: 210-537-4
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light yellow to light orange Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4780 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %