2-Acetil-1-naftol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
195000250 195000050
ACRO195000250EA 75.4 EUR
ACRO195000250 ACRO195000050
2-Acetil-1-naftol 99%
2-Acetil-1-naftol
Formula: C₁₂H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 110…115 °C (0,5 mmHg)
Pto. de fusión: 97…100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003963
Núm. CAS: 711-79-5
EINECS: 211-918-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 97 to 100 °C
GC ≥98.5 %