2-Acetil-5-metilfurano ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-(5-Methylfuran-2-yl)ethanone
A16172.09
A16172.14
A16172.18
A16172.09EA
42.9
EUR
A16172.09
A16172.14
A16172.18
2-Acetil-5-metilfurano ≥98%
2-Acetil-5-metilfurano
Purity: 98+%
CAS No.: 1193-79-9
Molecular Formula: C7H8O2
Formula Weight: 124.14
Flash Point: 80°(176°F)
Refractive Index: 1.5130
Boiling Point: 100-101°/25mm
Beilstein Reference: 110853
MDL No.: MFCD00003243
Formula:
C₇H₈O₂ Pto. Ebullición: 100…101 °C (25 mmHg) Densidad: 1,068 Pto. de inflamación: 80 °C (176 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003243 Núm. CAS: 1193-79-9 EINECS: 214-779-1 |