2-Acetilfurano 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Furilmetilcetona
102551000 102552500
ACRO102551000EA 55.5 EUR
ACRO102551000 ACRO102552500
2-Acetilfurano 99%
2-Acetilfurano
Formula: C₆H₆O₂
Pto. Ebullición: 67 °C (10 mmHg)
Pto. de fusión: 29…30 °C
Densidad: 1,098 g/cm³
Pto. de inflamación: 71 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00003242
Núm. CAS: 1192-62-7
EINECS: 214-757-1
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to brown Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5060 to 1.5080 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %