2-Etoxibenzamida 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
117870050 117871000
ACRO117870050EA 31.4 EUR
ACRO117870050 ACRO117871000
2-Etoxibenzamida 97%
2-Etoxibenzamida
Formula: C₉H₁₁NO₂
Pto. Ebullición: 333 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 129…134 °C
Número MDL: MFCD00007977
Núm. CAS: 938-73-8
EINECS: 213-346-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 134 °C
HPLC ≥96.0 %
Ferro compounds ≤0.05 % as ferrocyanide ion ¢Fe(CN)6!4-
Insoluble matter ≤0.005 %