2-Etoxibenzamida ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
B25455.22
B25455.36
B25455.22EA
29.1
EUR
B25455.22
B25455.36
2-Etoxibenzamida ≥97%
2-Etoxibenzamida
Purity: 97%
CAS No.: 938-73-8
Molecular Formula: C9H11NO2
Formula Weight: 165.19
Melting Point: 131-134°
Merck Reference: 14,3731
MDL No.: MFCD00007977
Formula:
C₉H₁₁NO₂ Pto. Ebullición: 333 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 131…134 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007977 Núm. CAS: 938-73-8 EINECS: 213-346-4 Índice Merck: 14,3731 |