2-Etilhexano-1,3-diol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Octilenglicol
A10898.AP A10898.0D A10898.0F
A10898.APEA 51.6 EUR
A10898.AP A10898.0D A10898.0F
2-Etilhexano-1,3-diol ≥97%
2-Etilhexano-1,3-diol
Purity: 97% CAS No.: 94-96-2 Molecular Formula: C8H18O2 Formula Weight: 146.23 Odour: Odourless Melting Point: -40° Boiling Point: 241-249° MDL No.: MFCD00004578
Formula: C₈H₁₈O₂
MW: 146.23 g/mol
Pto. Ebullición: 241…249 °C
Pto. de fusión: –40 °C
Densidad: 0.9422 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004578
Núm. CAS: 94-96-2
EINECS: 202-377-9