2-Etilhexano-1,3-diol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Octilenglicol
118510010 118512500
ACRO118510010EA 112 EUR
ACRO118510010 ACRO118512500
2-Etilhexano-1,3-diol 99%
2-Etilhexano-1,3-diol
Formula: C₈H₁₈O₂
MW: 146.23 g/mol
Pto. Ebullición: 244
Pto. de fusión: –40 °C
Densidad: 0.9422 g/cm³
Pto. de inflamación: 136 °C
Número MDL: MFCD00004578
Núm. CAS: 94-96-2
EINECS: 202-377-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4495 to 1.4525 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
Acidity ≤0.05 mg KOH/g