Propilidintrimetanol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
164650010 164650025 164655000 164650100
ACRO164650010EA 64.5 EUR
ACRO164650010 ACRO164650025 ACRO164655000 ACRO164650100
Propilidintrimetanol 98%
Propilidintrimetanol
Formula: C₆H₁₄O₃
Pto. Ebullición: 160 °C (,7hPa)
Pto. de fusión: 56…60 °C
Densidad: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 172 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004694
Núm. CAS: 77-99-6
EINECS: 201-074-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥57 °C
Water ≤0.1 %
Ash ≤0.0015 %
Acidity ≤0.002 % (as Formic acid)
Hydroxyl value ≥1235 mg KOH/g