Propilidintrimetanol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
1,1,1-Trimethylolpropane, Propylidynetrimethanol, Trimethylol propane, Propylidynetris(methanol), 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol
A13084.0C
A13084.0E
A13084.36
A13084.0CEA
388
EUR
A13084.0C
A13084.0E
A13084.36
Propilidintrimetanol ≥98%
Propilidintrimetanol
Purity: 98%
CAS No.: 77-99-6
Molecular Formula: C6H14O3
Formula Weight: 134.18
Flash Point: 172°(341°F)
Melting Point: 59-60°
Boiling Point: 296-298°
Beilstein Reference: 1698309
MDL No.: MFCD00004694
Formula:
C₆H₁₄O₃ MW: 134,18 g/mol Pto. Ebullición: 296…298 °C Pto. de fusión: 59…60 °C Densidad: 1,15 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 172 °C (341 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004694 Núm. CAS: 77-99-6 EINECS: 201-074-9 |