Etilo 2-etilacetoacetato 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
B22295.14
B22295.22
B22295.14EA
108
EUR
B22295.14
B22295.22
Etilo 2-etilacetoacetato 95%
Etilo 2-etilacetoacetato
Purity: 95%
CAS No.: 607-97-6
Molecular Formula: C8H14O3
Formula Weight: 158.20
Flash Point: 77°(170°F)
Refractive Index: 1.4220
Boiling Point: 83-85°/10mm
Beilstein Reference: 636286
MDL No.: MFCD00039898
Formula:
C₈H₁₄O₃ Pto. Ebullición: 83…85 °C (10 mmHg) Densidad: 1,009 Pto. de inflamación: 77 °C (170 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00039898 Núm. CAS: 607-97-6 EINECS: 210-151-6 |