2-Fluoro-4-metilbenzaldehído ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Fluoro-4-tolualdehído, 2-Fluoro-p-tolualdehído
H26626.03
H26626.06
H26626.03EA
95.3
EUR
H26626.03
H26626.06
2-Fluoro-4-metilbenzaldehído ≥97%
2-Fluoro-4-metilbenzaldehído
Purity: 97%
CAS No.: 146137-80-6
Molecular Formula: C8H7FO
Formula Weight: 138.14
Refractive Index: 1.5240
Formula:
C₈H₇FO MW: 138.14 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03094325 Núm. CAS: 146137-80-6 |