2-Fluoro-5-iodobenzaldehído ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H32033.06
H32033.14
H32033.06EA
104
EUR
H32033.06
H32033.14
2-Fluoro-5-iodobenzaldehído ≥97%
2-Fluoro-5-iodobenzaldehído
Purity: 97+%
CAS No.: 146137-76-0
Molecular Formula: C7H4FlO
Formula Weight: 250.01
Melting Point: 42-46°
MDL No.: MFCD03093999
Formula:
C₇H₄FIO Pto. de fusión: 42…46 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03093999 Núm. CAS: 146137-76-0 |