Ácido 2-fluoro-5-metoxibenzoico ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H52365.MD
H52365.03
H52365.06
H52365.MDEA
78.5
EUR
H52365.MD
H52365.03
H52365.06
Ácido 2-fluoro-5-metoxibenzoico ≥97%
Ácido 2-fluoro-5-metoxibenzoico
Purity: 97+%
CAS No.: 367-83-9
Molecular Formula: C8H7FO3
Formula Weight: 170.14
MDL No.: MFCD00272566
Formula:
C₈H₇FO₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00272566 Núm. CAS: 367-83-9 |