2-Fluoro-5-nitroobenzaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L19233.03
L19233.06
L19233.03EA
39.9
EUR
L19233.03
L19233.06
2-Fluoro-5-nitroobenzaldehído ≥98%
2-Fluoro-5-nitroobenzaldehído
Purity: 98%
CAS No.: 27996-87-8
Molecular Formula: C7H4FNO3
Formula Weight: 169.11
Melting Point: 57-59°
Beilstein Reference: 1950329
Formula:
C₇H₄FNO₃ MW: 169.11 g/mol Pto. de fusión: 57…59 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042298 Núm. CAS: 27996-87-8 |