Ácido 2-Furanborónico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
359390010 359390100
ACRO359390010EA 62.9 EUR
ACRO359390010 ACRO359390100
Ácido 2-Furanborónico 97%
Ácido 2-Furanborónico
Formula: C₄H₅BO₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00799544
Núm. CAS: 13331-23-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %