Ácido 2-Furanborónico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B23842.03
B23842.06
B23842.14
B23842.03EA
61.1
EUR
B23842.03
B23842.06
B23842.14
Ácido 2-Furanborónico ≥97%
Ácido 2-Furanborónico
Purity: 97%
CAS No.: 13331-23-2
Molecular Formula: C4H5BO3
Formula Weight: 111.89
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Melting Point: ca 120° dec.
Beilstein Reference: 112370
MDL No.: MFCD00799544
Formula:
C₄H₅BO₃ Pto. de fusión: ∼ 120 °C (desc.) |
Número MDL:
MFCD00799544 Núm. CAS: 13331-23-2 |