2-Hexeno cis- and trans-mixture ≥85%, grado técnico
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
H53472.06 H53472.14
H53472.06EA 80.7 EUR
H53472.06 H53472.14
2-Hexeno cis- and trans-mixture ≥85%, grado técnico
2-Hexeno
Formula: C₆H₁₂
Pto. Ebullición: 67…69 °C
Densidad: 0,678
Pto. de inflamación: –20 °C (–4 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009473
Núm. CAS: 592-43-8
EINECS: 209-755-2
UN: 3295
ADR: 3,II