2-Hidroxibencimidazol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 2-Hidroxi-1H-bencimidazol
A18324.09 A18324.18 A18324.22 A18324.30
A18324.09EA 42.4 EUR
A18324.09 A18324.18 A18324.22 A18324.30
2-Hidroxibencimidazol ≥98%
2-Hidroxibencimidazol
Purity: 98% CAS No.: 615-16-7 Molecular Formula: C7H6N2O Formula Weight: 134.14 Melting Point: 314-316° Beilstein Reference: 119866
Formula: C₇H₆N₂O
MW: 134,14 g/mol
Pto. de fusión: 314…316 °C
Densidad: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00127894
Núm. CAS: 615-16-7
EINECS: 210-412-4