2-Hidroxibencimidazol 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Hidroxi-1H-bencimidazol
120970250 120971000 120970050
ACRO120970250EA 101 EUR
ACRO120970250 ACRO120971000 ACRO120970050
2-Hidroxibencimidazol 97%
2-Hidroxibencimidazol
Formula: C₇H₆N₂O
MW: 134,14 g/mol
Pto. de fusión: 314…316 °C
Densidad: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00127894
Núm. CAS: 615-16-7
EINECS: 210-412-4
UN: 2811
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %
GC ≥94 %