2-Iodo-1-metilimidazol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H51862.MD
H51862.03
H51862.MDEA
60.3
EUR
H51862.MD
H51862.03
2-Iodo-1-metilimidazol ≥97%
2-Iodo-1-metilimidazol
Purity: 97%
CAS No.: 37067-95-1
Molecular Formula: C4H5IN2
Formula Weight: 208.00
Melting Point: 79-82°
MDL No.: MFCD00661606
Formula:
C₄H₅IN₂ Pto. de fusión: 79…82 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00661606 Núm. CAS: 37067-95-1 |