5-Metoxibencimidazol-2-tiol 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1,3-Dihidro-5-metoxi-2H-bencimidazol-2-tiona, 5-Metoxi-1H-bencimidazol-2-tiol
275370250
275370050
ACRO275370250EA
124
EUR
ACRO275370250
ACRO275370050
5-Metoxibencimidazol-2-tiol 99+%
5-Metoxibencimidazol-2-tiol
Formula:
C₈H₈N₂OS Pto. Ebullición: 400 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 255…262 °C |
Número MDL:
MFCD00134581 Núm. CAS: 37052-78-1 EINECS: 253-326-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to yellow to light beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 255 to 260 °C |
HPLC | ≥99.0 % |