5-Metoxibencimidazol-2-tiol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1,3-Dihidro-5-metoxi-2H-bencimidazol-2-tiona, 5-Metoxi-1H-bencimidazol-2-tiol
B20570.06
B20570.14
B20570.22
B20570.06EA
29.2
EUR
B20570.06
B20570.14
B20570.22
5-Metoxibencimidazol-2-tiol ≥99%
5-Metoxibencimidazol-2-tiol
Purity: 99%
CAS No.: 37052-78-1
Molecular Formula: C8H8N2OS
Formula Weight: 180.23
Melting Point: 255-259°
Beilstein Reference: 3605123
Formula:
C₈H₈N₂OS Pto. Ebullición: 400 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 255…259 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00134581 Núm. CAS: 37052-78-1 EINECS: 253-326-2 |