Bencimidazol-2-tiol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Benzimidazole-2-thiol, 1,3-Dihydro-2H-benzo[d]imidazole-2-thione, Rabeprazole Related Compound C, 1,3-Dihydro-2H-benzimidazole-2-thione, 2-Benzimidazolethiol
A18350.0E
A18350.22
A18350.30
A18350.36
A18350.0EEA
277
EUR
A18350.0E
A18350.22
A18350.30
A18350.36
Bencimidazol-2-tiol ≥97%
Bencimidazol-2-tiol
Purity: 97%
CAS No.: 583-39-1
Molecular Formula: C7H6N2S
Formula Weight: 150.20
Flash Point:
Formula:
C₇H₆N₂S Pto. Ebullición: 376 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 305…310 °C Densidad: 1,42 Pto. de inflamación: >250 °C (487 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00466107 Núm. CAS: 583-39-1 EINECS: 209-502-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,1082 |