Imidazol-2-tiol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1H-Imidazol-2-tiol
L01346.03 L01346.06 L01346.14
L01346.03EA 51.1 EUR
L01346.03 L01346.06 L01346.14
Imidazol-2-tiol ≥98%
Imidazol-2-tiol
Purity: 98+% CAS No.: 872-35-5 Molecular Formula: C3H4N2S Formula Weight: 100.14 Melting Point: 222-227° Beilstein Reference: 105775
Formula: C₃H₄N₂S
MW: 100,14 g/mol
Pto. de fusión: 222…227 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005188
Núm. CAS: 872-35-5
EINECS: 212-823-4