Cloruro de 2-metoxi-4-nitrobencenosulfonilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Methoxy-4-nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
L19902.03
L19902.06
L19902.03EA
23
EUR
L19902.03
L19902.06
Cloruro de 2-metoxi-4-nitrobencenosulfonilo ≥97%
Cloruro de 2-metoxi-4-nitrobencenosulfonilo
Purity: 97%
CAS No.: 21320-91-2
Molecular Formula: C7H6ClNO5S
Formula Weight: 251.65
Melting Point: 96-99°
Beilstein Reference: 2136023
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD03094697
Formula:
C₇H₆ClNO₅S Pto. de fusión: 96…99 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03094697 Núm. CAS: 21320-91-2 UN: 3261 ADR: 8,III |