2-Metil-1-penteno ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
H53373.AA
H53373.AC
H53373.AE
H53373.AAEA
55.1
EUR
H53373.AA
H53373.AC
H53373.AE
2-Metil-1-penteno ≥97%
2-Metil-1-penteno
Purity: 97%
CAS No.: 763-29-1
Molecular Formula: C6H12
Formula Weight: 84.16
Flash Point: -27°(-17°F)
Refractive Index: 1.392
Melting Point: -136°
Boiling Point: 62°
Beilstein Reference: 1340499
UN No.: 2288
MDL No.: MFCD00009405
Formula:
C₆H₁₂ MW: 84,16 g/mol Pto. Ebullición: 62 °C Pto. de fusión: –136 °C Densidad: 0,682 Pto. de inflamación: –27 °C (–17 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009405 Núm. CAS: 763-29-1 EINECS: 212-108-7 UN: 2288 ADR: 3,II |