Etilo 2-metilacetoacetato 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
326110250 326111000
ACRO326110250EA 40.3 EUR
ACRO326110250 ACRO326111000
Etilo 2-metilacetoacetato 95%
Etilo 2-metilacetoacetato
Formula: C₇H₁₂O₃
Pto. Ebullición: 187 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –45 °C
Densidad: 1,01 g/cm³
Pto. de inflamación: 62 °C
Número MDL: MFCD00009164
Núm. CAS: 609-14-3
EINECS: 210-179-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4230 (20°C, 589 nm)
Water ≤1 % (K.F.)
GC ≥94 %