2-Metil-4(5)-nitroimidazol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A12569.18
A12569.30
A12569.18EA
40.8
EUR
A12569.18
A12569.30
2-Metil-4(5)-nitroimidazol ≥99%
2-Metil-4(5)-nitroimidazol
Purity: 99%
CAS No.: 696-23-1
Molecular Formula: C4H5N3O2
Formula Weight: 127.10
Melting Point: 251-254°
Beilstein Reference: 4032
Formula:
C₄H₅N₃O Pto. de fusión: 251…254 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005191 Núm. CAS: 696-23-1 EINECS: 211-790-3 |