2-Metil-4(5)-nitroimidazol 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 2-Metil-5-nitroimidazol, 2-Metil-4-nitroimidazol, 2-Metil-4-nitro-1H-imidazol
159470500 159472500
ACRO159470500EA 44.4 EUR
ACRO159470500 ACRO159472500
2-Metil-4(5)-nitroimidazol 99%
2-Metil-4(5)-nitroimidazol
Formula: C₄H₅N₃O
MW: 127,10 g/mol
Pto. de fusión: 252…254 °C
Número MDL: MFCD00005191
Núm. CAS: 88054-22-2
EINECS: 211-790-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 % (On dried substance)
Sodium dihydrogenphosphate ≤2.5 %