Cloruro de 2-metil-5-nitrobenceno-1-sulfonilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Cloruro de 4-nitrotolueno-2-sulfonilo
A14760.14 A14760.06
A14760.14EA 223 EUR
A14760.14 A14760.06
Cloruro de 2-metil-5-nitrobenceno-1-sulfonilo ≥97%
Cloruro de 2-metil-5-nitrobenceno-1-sulfonilo
Purity: 97% CAS No.: 121-02-8 Molecular Formula: C7H6ClNO4S Formula Weight: 235.65 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 42-46° Boiling Point: 135-137°/0.7mm Beilstein Reference: 2697079 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00051695
Formula: C₇H₆ClNO₄S
Pto. Ebullición: 135…137 °C (0,7 mmHg)
Pto. de fusión: 42…46 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051695
Núm. CAS: 121-02-8
EINECS: 204-444-8
UN: 3261
ADR: 8,II